5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC508119-1G PC508119-250MG
APOSPC508119-1GEA 241 EUR
APOSPC508119-1G APOSPC508119-250MG
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
MW: 292,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745740
Núm. CAS: 1065092-40-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III