8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508123-1G PC508123-250MG
APOSPC508123-1GEA 241 EUR
APOSPC508123-1G APOSPC508123-250MG
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745743
Núm. CAS: 1065092-33-2