7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508124-1G PC508124-250MG
APOSPC508124-1GEA 241 EUR
APOSPC508124-1G APOSPC508124-250MG
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅ClFNO
MW: 197,594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12192828
Núm. CAS: 1019016-52-4