8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508125-1G PC508125-250MG
APOSPC508125-1GEA 493 EUR
APOSPC508125-1G APOSPC508125-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09861347
Núm. CAS: 1019016-73-9