8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508126-1G PC508126-250MG
APOSPC508126-1GEA 281 EUR
APOSPC508126-1G APOSPC508126-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310,498 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010393
Núm. CAS: 1065093-23-3