6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508130-1G PC508130-250MG
APOSPC508130-1GEA 522 EUR
APOSPC508130-1G APOSPC508130-250MG
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010396
Núm. CAS: 1065093-30-2