4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508132-1G PC508132-250MG
APOSPC508132-1GEA 281 EUR
APOSPC508132-1G APOSPC508132-250MG
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
MW: 266,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010395
Núm. CAS: 1065093-28-8