8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508133-1G PC508133-250MG
APOSPC508133-1GEA 281 EUR
APOSPC508133-1G APOSPC508133-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010390
Núm. CAS: 1065093-18-6