5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508135-1G PC508135-250MG
APOSPC508135-1GEA 281 EUR
APOSPC508135-1G APOSPC508135-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12137225
Núm. CAS: 1065093-13-1