5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 281 EUR
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010389
Núm. CAS: 1065093-15-3