8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508139-1G PC508139-250MG
APOSPC508139-1GEA 522 EUR
APOSPC508139-1G APOSPC508139-250MG
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310,498 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745749
Núm. CAS: 2366994-26-3