4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC508140-1G PC508140-250MG
APOSPC508140-1GEA 859 EUR
APOSPC508140-1G APOSPC508140-250MG
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09861350
Núm. CAS: 773148-80-4