2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50917-1G
PC50917-250MG
APOSPC50917-1GEA
696
EUR
APOSPC50917-1G
APOSPC50917-250MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formula:
C₇H₄ClF₂I MW: 288,461 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18392844 Núm. CAS: 1261821-31-1 UN: 3265 ADR: 8,II |