1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50949-1G PC50949-250MG PC50949-5G
APOSPC50949-1GEA 522 EUR
APOSPC50949-1G APOSPC50949-250MG APOSPC50949-5G
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆HBrClF₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2451256-38-3