3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA 719 EUR
APOSPC50950-1G APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302,366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31915765
Núm. CAS: 2092620-40-9
UN: 3261
ADR: 8,III