Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 574 EUR
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₄
MW: 214,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28792932
Núm. CAS: 1018451-11-0