2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50953-1G PC50953-250MG
APOSPC50953-1GEA 574 EUR
APOSPC50953-1G APOSPC50953-250MG
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₉FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24498657
Núm. CAS: 1018451-10-9