N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC50955-25G PC50955-5G
APOSPC50955-25GEA 447 EUR
APOSPC50955-25G APOSPC50955-5G
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, grado técnico
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate
Formula: C₁₁H₄F₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30532056
Núm. CAS: 178942-74-0