2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50968-1G PC50968-250MG PC50968-5G
APOSPC50968-1GEA 429 EUR
APOSPC50968-1G APOSPC50968-250MG APOSPC50968-5G
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398074
Núm. CAS: 1261752-43-5