1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50972-1G
PC50972-250MG
PC50972-5G
APOSPC50972-1GEA
493
EUR
APOSPC50972-1G
APOSPC50972-250MG
APOSPC50972-5G
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formula:
C₈H₅BrClFO MW: 251,48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32693996 Núm. CAS: 2092624-18-3 |