1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 459 EUR
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formula: C₆H₅F₉
Pto. Ebullición: 63 °C
Densidad: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784187
Núm. CAS: 38436-17-8