2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11855999
Núm. CAS: 364-11-4