4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510003-1G
PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA
256
EUR
APOSPC510003-1G
APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₁FN₂O₅ MW: 270,214 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11656825 Núm. CAS: 1033778-62-9 |