4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 256 EUR
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191588
Núm. CAS: 1197193-28-4