2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
PC510011-25G PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA 768 EUR
APOSPC510011-25G APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Formula: C₆H₄F₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375235
Núm. CAS: 52200-99-4