Pro-Gly-OMe TFA
Proveedor: Apollo Scientific
PC510015-1G PC510015-5G
APOSPC510015-1GEA 306 EUR
APOSPC510015-1G APOSPC510015-5G
Pro-Gly-OMe TFA
Pro-Gly-OMe TFA
Formula: C₈H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
MW: 300,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495871
Núm. CAS: 634922-10-4