2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510016-1G
PC510016-5G
APOSPC510016-1GEA
397
EUR
APOSPC510016-1G
APOSPC510016-5G
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Formula:
C₉H₇F₂NO₄ MW: 231,153 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16495905 Núm. CAS: 1226776-82-4 |