2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 499 EUR
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495906
Núm. CAS: 1226776-88-0