2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC510019-1G PC510019-5G
APOSPC510019-1GEA 101 EUR
APOSPC510019-1G APOSPC510019-5G
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659045
Núm. CAS: 116548-07-3