3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC510022-1G PC510022-5G
APOSPC510022-1GEA 397 EUR
APOSPC510022-1G APOSPC510022-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Formula: C₁₄H₉FN₂O
MW: 240,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071009
Núm. CAS: 148671-42-5