Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510023-25G PC510023-5G
APOSPC510023-25GEA 252 EUR
APOSPC510023-25G APOSPC510023-5G
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₇F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042826
Núm. CAS: 1214387-06-0