Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510024-1G PC510024-5G
APOSPC510024-1GEA 256 EUR
APOSPC510024-1G APOSPC510024-5G
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Formula: C₁₅H₂₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651690
Núm. CAS: 1033755-81-5