Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510027-1G PC510027-5G
APOSPC510027-1GEA 184 EUR
APOSPC510027-1G APOSPC510027-5G
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Formula: C₁₈H₁₈FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651702
Núm. CAS: 1272756-24-7