1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC510038-1G PC510038-5G
APOSPC510038-1GEA 337 EUR
APOSPC510038-1G APOSPC510038-5G
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Formula: C₁₂H₁₃FN₂O₂
MW: 236,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18911747
Núm. CAS: 1305320-65-3