2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510050-1G PC510050-5G
APOSPC510050-1GEA 275 EUR
APOSPC510050-1G APOSPC510050-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09730560
Núm. CAS: 953753-01-0