2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510051-1G PC510051-5G
APOSPC510051-1GEA 275 EUR
APOSPC510051-1G APOSPC510051-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09935518
Núm. CAS: 1016869-97-8