4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510052-1G PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA 306 EUR
APOSPC510052-1G APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₀F₃NO₃
MW: 273,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442790
Núm. CAS: 1314406-50-2