4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510053-1G PC510053-5G
APOSPC510053-1GEA 275 EUR
APOSPC510053-1G APOSPC510053-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18285538
Núm. CAS: 1314406-43-3