5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510054-1G PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA 275 EUR
APOSPC510054-1G APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₈FNO₄S
MW: 233,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09949279
Núm. CAS: 1016788-23-0