3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510056-1G PC510056-5G
APOSPC510056-1GEA 275 EUR
APOSPC510056-1G APOSPC510056-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formula: C₈H₈FNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18285558
Núm. CAS: 716361-59-0