6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510059-1G PC510059-5G
APOSPC510059-1GEA 499 EUR
APOSPC510059-1G APOSPC510059-5G
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Formula: C₁₄H₇F₆NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410088
Núm. CAS: 887982-70-9