[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC510060-1G PC510060-5G
APOSPC510060-1GEA 499 EUR
APOSPC510060-1G APOSPC510060-5G
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₉F₂NO
MW: 221,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410125
Núm. CAS: 887981-41-1