[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC510061-1G PC510061-5G
APOSPC510061-1GEA 499 EUR
APOSPC510061-1G APOSPC510061-5G
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410429
Núm. CAS: 887974-54-1