[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyridine-5-methanol
PC510069-1G PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA 561 EUR
APOSPC510069-1G APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410448
Núm. CAS: 356058-13-4