1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Proveedor: Apollo Scientific
PC510074-1G PC510074-5G
APOSPC510074-1GEA 499 EUR
APOSPC510074-1G APOSPC510074-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Formula: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410613
Núm. CAS: 924818-00-8