6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC510078-1G PC510078-5G
APOSPC510078-1GEA 397 EUR
APOSPC510078-1G APOSPC510078-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115434
Núm. CAS: 898405-31-7