5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC510081-1G PC510081-5G
APOSPC510081-1GEA 397 EUR
APOSPC510081-1G APOSPC510081-5G
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410236
Núm. CAS: 887973-92-4