6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510089-1G
PC510089-5G
APOSPC510089-1GEA
448
EUR
APOSPC510089-1G
APOSPC510089-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Formula:
C₁₃H₈F₃NO₃ MW: 283,203 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06410072 Núm. CAS: 887983-48-4 |