6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC510090-1G PC510090-5G PC510090-250MG
APOSPC510090-1GEA 499 EUR
APOSPC510090-1G APOSPC510090-5G APOSPC510090-250MG
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410031
Núm. CAS: 887979-25-1