[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC510092-1G PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA 499 EUR
APOSPC510092-1G APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410446
Núm. CAS: 220455-42-5